Documentos Principais
33660
Supelco
PCB No 118
analytical standard
Sinônimo(s):
2,3′,4,4′,5′-Pentachlorobiphenyl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H5Cl5
Número CAS:
Peso molecular:
326.43
Beilstein:
2379471
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)