Documentos Principais
33621
Supelco
Fumonisin B1-13C34 solution
~25 μg/mL in acetonitrile: water, analytical standard
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 11.741,00
R$ 11.741,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 11.741,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C34H59NO15
Número CAS:
Peso molecular:
755.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
R$ 11.741,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
~25 μg/mL in acetonitrile: water
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
alteração de massa
M+34
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13C@@H]([13CH3])[13C@@H](O[13C](=O)[13CH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O)[13C@H]([13CH2][13C@@H]([13CH3])[13CH2][13C@H](O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13CH2][13C@H](O)[13C@H]([13CH3])N)O[13C](=O)[13CH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,
chave InChI
UVBUBMSSQKOIBE-HTPIOKJKSA-N
Descrição geral
Fumonisin B1-13C34 is the 13C isotope-labelled analog of mycotoxin, Fumonisin B1.
Aplicação
Fumonisin B1-13C34 may be used as an analytical standard for determining the levels of fumonisin B1 (FB1) in anis seed samples using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Nota de análise
purity : ≥92.5% (HPLC)
produto relacionado
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Determination of Fumonsins and Beauvericin in Anis seed by liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Gorica JLV, et al.
Conference on medicinal and aromatic plants of southeast european countries, 214-214 (2014)