33576
Microcystin-YR solution
10 μg/mL in methanol, analytical standard
Sinônimo(s):
Algae bloom toxin, Biotoxin, Cyanobacterial toxin
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
10 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)C(=C)N(C)C(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C52H72N10O13/c1-28(25-29(2)41(75-8)27-34-13-10-9-11-14-34)16-21-37-30(3)44(65)59-39(50(71)72)22-23-42(64)62(7)33(6)47(68)56-32(5)46(67)60-40(26-35-17-19-36(63)20-18-35)49(70)61-43(51(73)74)31(4)45(66)58-38(48(69)57-37)15-12-24-55-52(53)54/h9-11,13-14,16-21,25,29-32,37-41,43,63H,6,12,15,22-24,26-27H2,1-5,7-8H3,(H,56,68)(H,57,69)(H,58,66)(H,59,65)(H,60,67)(H,61,70)(H,71,72)(H,73,74)(H4,53,54,55)/b21-16+,28-25+/t29-,30-,31-,32+,37-,38-,39+,40-,41-,43+/m0/s1
chave InChI
OWHASZQTEFAUJC-GJRPNUFSSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?