33363
Chloroxynil
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
138-142 °C
adequação
passes test for identity (NMR)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Cl)cc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-2,11H
chave InChI
YRSSHOVRSMQULE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)