Documentos Principais
33117-M
Sigma-Aldrich
Ciclo-hexano
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12
Número CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1900225
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
500 °F
Lim. expl.
9 %
técnica(s)
GC/GC: suitable
Impurezas
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.05% aromatic substances (as C6H6)
≤0.05% cyclohexene (C6H10)
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.4250-1.4280
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
80.7 °C (lit.)
pf
4-7 °C (lit.)
temperatura de transição
solidification point 5.5-6.5 °C
densidade
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
adequação
passes test for reaction against H2SO4
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
chave InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Cyclohexane undergoes oxidation in the presence of various oxidants such as hydrogen peroxide, tert-butyl hydroperoxide and molecular oxygen.[1]
Aplicação
Cyclohexane has been used to prepare a 1.3M solution of sec-butyllithium.[2] It may be used as a starting reagent for the synthesis of adipic acid[3] and ε-caprolactam.[3]
Outras notas
Pertains only in Germany: unversteuert
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)