32967
Bispyribac sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Sodium 2,6-bis(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyloxy)benzoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].COc1cc(OC)nc(Oc2cccc(Oc3nc(OC)cc(OC)n3)c2C([O-])=O)n1
InChI
1S/C19H18N4O8.Na/c1-26-12-8-13(27-2)21-18(20-12)30-10-6-5-7-11(16(10)17(24)25)31-19-22-14(28-3)9-15(23-19)29-4;/h5-9H,1-4H3,(H,24,25);/q;+1/p-1
chave InChI
FUHMZYWBSHTEDZ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Water samples[2] and agricultural products[3][4][5] by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Fruits and vegetables by liquid chromatography–quadrupole-time of flight–mass spectrometry (LC-QTOF-MS) with automated detection.[6]
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)