31713
Fenhexamid
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-(2,3-Dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexanecarboxamide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1(CCCCC1)C(=O)Nc2ccc(O)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C14H17Cl2NO2/c1-14(7-3-2-4-8-14)13(19)17-9-5-6-10(18)12(16)11(9)15/h5-6,18H,2-4,7-8H2,1H3,(H,17,19)
chave InChI
VDLGAVXLJYLFDH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Fruits using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).[3]
- Tomatoes, grape and wine samples using high-performance liquid chromatography coupled with ultraviolet detector and gas chromatography (GC) coupled with detectors such as nitrogen–phosphorus detector (NPD), electron capture detector (ECD) and ion trap mass spectrometry (ITMS).[4]
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)