32860
Isofenphos solution
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-(Ethoxy-isopropylamino-thiophosphoryloxy)benzoic acid isopropyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
100 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=S)(NC(C)C)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C15H24NO4PS/c1-6-18-21(22,16-11(2)3)20-14-10-8-7-9-13(14)15(17)19-12(4)5/h7-12H,6H2,1-5H3,(H,16,22)
chave InChI
HOQADATXFBOEGG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Animal liver samples by gas chromatography coupled to electron ionization-tandem mass spectrometry (GC-EI-MS/MS) operating with triple quadrupole (QqQ) analyzer.[2]
- Food samples by GC-QqQ-MS/MS as well as GC in conjunction with ion-trap tandem mass spectrometry (IT-MS/MS).[3]
- Olive oil samples by size-exclusion chromatography (SEC) extraction followed by GC-MS.[4]
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
6 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)