32759
Patulin
reference material
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
reference material
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1OCC=C2OC(=O)C=C12
InChI
1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2
chave InChI
ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Fruit-based products by QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) method and solid phase extraction (SPE) followed by analysis using ultra-high performance liquid chromatography combined with electrospray ionization tandem mass spectrometry (UHPLC-ESI-MS/MS).
- Apple juice samples by single drop liquid-liquid-liquid microextraction (SD-LLLME) followed by LC-MS/MS analysis.
- Model food matrices by “dilute and shoot” LC-MS/MS.
- Dairy products by QuEChERS procedure and UHPLC-ESI quadrupole orbitrap (Q-Orbitrap) mass spectrometry.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.