32565
1H-Benzotriazole-(ring-d4) solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
10 μg/mL in acetone
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]nnc2c1[2H]
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)/i1D,2D,3D,4D
chave InChI
QRUDEWIWKLJBPS-RHQRLBAQSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Polar benzotriazolic compounds in water samples by concurrent derivatization–dispersive liquid–liquid microextraction (DLLME) followed by gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS).[1]
- Benzothiazoles in indoor samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[2]
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?