Documentos Principais
32471
Supelco
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-ring-13C6 solution
100 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinônimo(s):
3,6,3-Nonylphenol-13C6, 363-NP-13C6, 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-13C6 (ring-13C6)
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 5.781,00
R$ 5.781,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 5.781,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C9H24O
Número CAS:
Peso molecular:
226.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 5.781,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
100 μg/mL in acetone
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(CC)(C)CCC(C)C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C15H24O/c1-5-15(4,11-10-12(2)3)13-6-8-14(16)9-7-13/h6-9,12,16H,5,10-11H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1
chave InChI
BGLUSMSXKMBLFS-FQPQTBQFSA-N
Descrição geral
Certan Vial
Aplicação
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-ring-13C6 solution may be used as a reference standard in the determination of 4-(3,6-dimethyl-3-heptyl)phenol-ring-13C6 solution in environmental samples using gas chromatography coupled with mass spectrometry.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2.
Olaf P Heemken and Nicole Amann
Analytix, 7(4), 1-7 (2011)