32431
Furilazole
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(RS)-3-Dichloroacetyl-5-(2-furanyl)-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OC(CN1C(=O)C(Cl)Cl)c2ccco2
InChI
1S/C11H13Cl2NO3/c1-11(2)14(10(15)9(12)13)6-8(17-11)7-4-3-5-16-7/h3-5,8-9H,6H2,1-2H3
chave InChI
MCNOFYBITGAAGM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Vegetables[2][3] and a fruit samples[2] by solid-phase extraction (SPE) and gas chromatography/multiphoton ionization/time-of-flight mass spectrometry (GC/MPI/TOFMS) as well as GC coupled to electron ionization (EI) MS.
- Food samples by GC/MS with multiple reaction monitoring (MRM) detection.[4]
Produtos recomendados
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?