Documentos Principais
32279
Supelco
C12-C14-Alkyl(ethylbenzyl)dimethylammonium chloride
PESTANAL®, analytical standard
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 276,00
R$ 276,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 276,00
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
R$ 276,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
C12-C14- alkyl(ethylbenzyl)dimethylammonium chloride may be used as a test compound in investigating the cytotoxicity it poses individually or in form of mixtures and the eco-toxicological impact it has on the marine life.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Verena Christen et al.
The Science of the total environment, 586, 1204-1218 (2017-02-27)
Frequently used biocidal disinfectants, including quaternary ammonium compounds (QAC), glutaraldehyde and poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride (PHMB), occur in the aquatic environment but their potential effects in fish are poorly known, in particular when occurring as mixtures. To investigate their joint activity