Documentos Principais
32148
Supelco
Methasulfocarb
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
S-4-(Mesyloxy)phenyl methyl(thiocarbamate), S-[4-[(Methylsulfonyl)oxy]phenyl] N-methylcarbamothioate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11NO4S2
Número CAS:
Peso molecular:
261.32
Beilstein:
2219123
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CNC(=O)Sc1ccc(OS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO4S2/c1-10-9(11)15-8-5-3-7(4-6-8)14-16(2,12)13/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
chave InChI
IXJOSTZEBSTPAG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)