32147
Cloransulam-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Methyl 3-chloro-2-{[(5-ethoxy-7-fluoro[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-yl)sulfonyl]amino}benzoate, Methyl 3-chloro-N-(5-ethoxy-7-fluoro[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-ylsulfonyl)anthranilate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1nc(F)cc2nc(nn12)S(=O)(=O)Nc3c(Cl)cccc3C(=O)OC
InChI
1S/C15H13ClFN5O5S/c1-3-27-15-18-10(17)7-11-19-14(20-22(11)15)28(24,25)21-12-8(13(23)26-2)5-4-6-9(12)16/h4-7,21H,3H2,1-2H3
chave InChI
BIKACRYIQSLICJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)