Documentos Principais
32137
Supelco
Butyl 4-hydroxybenzoate-(ring-13C6)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxybenzoic acid-(ring-13C6) n-butyl ester, Butyl paraben-(ring-13C6)
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 21.685,00
R$ 21.685,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 21.685,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C5H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
200.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 21.685,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,9+1,10+1
chave InChI
QFOHBWFCKVYLES-PXKSRZEUSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)