Documentos Principais
31650-M
Sigma-Aldrich
Cloreto de zinco
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥98%
Sinônimo(s):
Cloreto de zinco
About This Item
Fórmula linear:
ZnCl2
Número CAS:
Peso molecular:
136.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
1 mmHg ( 428 °C)
Ensaio
≥98%
Formulário
crystalline powder
Impurezas
≤0.002% total nitrogen (N)
≤0.005% insoluble in HCl
≤1.2% oxide chloride (as ZnO)
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
pf
293 °C (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Zinc chloride in combination with 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride comprises a molten salt, which is employed in the electrodeposition studies of zinc.[1]
Aplicação
Zinc Chloride may be employed as a catalyst in Knoevenagel condensation of carbonyl compounds with active methylene group containing reagents.[2] It may be used in the preparation of porous carbon nanofibers, useful in the fabrication of efficient electrodes for supercapacitors.[3] It may be used as a catalyst in the preparation of poly(propylene fumarate).[4]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Albert K Shung et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 13(1), 95-108 (2002-05-11)
Diethyl fumarate and propylene glycol were reacted in the presence of a zinc chloride catalyst to synthesize poly(propylene fumarate) (PPF) over a period of 12 hours. The kinetics of the transesterification polymerization at 130 degrees C, 150 degrees C, and