31097
1-Naphthol
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
α-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalene
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.5 (120 °C, vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 94 °C)
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
1007 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
278-280 °C (lit.)
pf
94-96 °C (lit.)
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
chave InChI
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In human urine by a rapid and automated method based on coupled-column liquid chromatography (LC-LC) with fluorescence detection.[1]
- In canned fruit juices by reversed-phase high performance liquid chromatography with diode-array detection.[2]
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
257.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
125 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)