31091
4,4′-DDOH
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1-ethanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H12Cl2O/c15-12-5-1-10(2-6-12)14(9-17)11-3-7-13(16)8-4-11/h1-8,14,17H,9H2
chave InChI
ZVIDYKRNLNAXFT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)