30524
Staph ChromoSelect Agar Base, Modified
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
HiCrome™ Staphylococcus aureus Agar Base, modified
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15.0 g/L
chromogenic mixture, 5.3 g/L
lithium chloride, 5.0 g/L
peptone special, 23.0 g/L
sodium chloride, 40.0 g/L
sodium pyruvate, 4.0 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Staphylococcus spp.
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Warning : Lithium Chloride is harmful. Avoid all bodily contact and inhalation of vapours. On contact with skin wash with plenty of water immediately.
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)