Documentos Principais
293024
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indole-1-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline-1-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H14N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
246.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
97%
Formulário
powder or crystals
pf
217 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2[nH]c3C(NCCc3c2c1)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-18-7-2-3-10-9(6-7)8-4-5-14-12(13(16)17)11(8)15-10/h2-3,6,12,14-15H,4-5H2,1H3,(H,16,17)
chave InChI
GHEBCEHFQAHKRP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)