27504
L-(+)-Tartaric acid
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E334, 99.7-100.5% (calc. to the dried substance), grit
Sinônimo(s):
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
densidade de vapor
5.18 (vs air)
grau
puriss.
Ensaio
99.7-100.5% (calc. to the dried substance)
forma
grit
atividade óptica
[α]20/D +12.0 to +12.8°, c = 20% in H2O
temperatura de autoignição
797 °F
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E334
Impurezas
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
resíduo de ignição
≤0.05% (as SO4)
perda
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pf
168-170 °C
170-172 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
oxalate (C2O42-): in accordance
oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
chave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?