Documentos Principais
26156
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1725 (LT, N, RN, or TLL), pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE plunger tip
tamanho
250 μL
Características
1725LT, N, RN, or TLL
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 1162-03
compatibilidade
for use with Hamilton 1725 (LT, N, RN, or TLL)
Descrição geral
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)