Documentos
25903
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chloro-1-phenylethanol
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(R)-(−)-α-(Chloromethyl)benzenemethanol
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CH2Cl)OH
Número CAS:
Peso molecular:
156.61
Beilstein:
4306747
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D −48±2°, c = 2.8% in cyclohexane
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
índice de refração
n20/D 1.550
n20/D 1.552 (lit.)
densidade
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2/t8-/m0/s1
chave InChI
XWCQSILTDPAWDP-QMMMGPOBSA-N
Outras notas
Chiral building block, used for the preparation of R(+)-phenyl-oxirane
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
E.J. Corey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 2861-2861 (1988)