Documentos Principais
25210
Sigma-Aldrich
Sodium formate
≥97.0%
Sinônimo(s):
Formic acid sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
HCOONa
Número CAS:
Peso molecular:
68.01
Beilstein:
3595134
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
≥97.0%
Impurezas
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pf
259-262 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤10 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
chave InChI
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)