25204
Formiato de amônio
purum, ≥98%
Sinônimo(s):
Ácido fórmico
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Ensaio
≥98%
Impurezas
≤0.002% heavy metals (as Pb)
pH
6-7 (20 °C, 5%)
pf
119-121 °C (lit.)
densidade
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤20 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
chave InChI
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?