24549
Petroleum ether
puriss., low boiling point hydrogen treated naphtha, bp 30-50 °C
Sinônimo(s):
Petroleum benzin
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.005% non-volatile matter
≤0.01% S-compounds (as S)
≤0.02% benzene (GC)
≤0.02% water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.357-1.360
p.e.
30-50 °C
densidade
0.627-0.630 g/mL at 20 °C
Outras notas
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?