densidade de vapor
4.88 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 32 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
1056 °F
Lim. expl.
4.9 %
índice de refração
n20/D 1.553 (lit.)
p.e.
198 °C (lit.)
pf
−1 °C (lit.)
densidade
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?