238945
Drierite™
without indicator, 10-20 mesh
Sinônimo(s):
Calcium sulfate, Gypsum
About This Item
Produtos recomendados
tamanho de partícula
10-20 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Outras notas
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?