235601
N,N-Dimethylindoaniline
Dye content 97 %
Sinônimo(s):
Phenol Blue
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, 97%
pf
133-134 °C (lit.)
λmax
608 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)N=C2C=CC(=O)C=C2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-16(2)13-7-3-11(4-8-13)15-12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10H,1-2H3
chave InChI
LHGMHYDJNXEEFG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?