Documentos Principais
23491
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzaldehyde
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
140.57
Beilstein:
385858
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (GC)
p.e.
213-214 °C (lit.)
pf
45-50 °C (lit.)
45-50 °C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
chave InChI
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
oxidizes easily
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)