Documentos Principais
220744
Supelco
Florisil®
60-100 mesh, coarse powder
Sinônimo(s):
Activated magnesium silicate, Magnesium silicate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
MgO3Si
Número CAS:
Peso molecular:
100.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
grau
standard
Formulário
coarse powder
tamanho de partícula
149-250 μm
60-100 mesh
temperatura de transição
transition temp 650 °C (activation temperature)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
chave InChI
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
An activated magnesium silicate used as an adsorbent in gas chromatography.
Informações legais
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)