Key Documents
21327
Sigma-Aldrich
(1R,E)-(+)-Camphorquinone 3-oxime
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinônimo(s):
(1R,E)-(+)-2,3-Bornanedione 3-oxime, anti-(1R)-(+)-Camphorquinone 3-oxime
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
181.23
Beilstein:
3200377
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
atividade óptica
[α]20/D +199±3°, c = 1% in ethanol
pf
153-156 °C (lit.)
153-156 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)\C1=N/O)C2(C)C
InChI
1S/C10H15NO2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11-13/h6,13H,4-5H2,1-3H3/b11-7-/t6-,10+/m1/s1
chave InChI
YRNPDSREMSMKIY-HAKKTOSXSA-N
Outras notas
Chiral intermediate; starting material for the synthesis of cis-3-amino-borneol and -isoborneol, versatile chiral auxiliaries
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
N. Ikota et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 34, 1050-1050 (1986)
R.A. Chittenden et al.
Journal of the Chemical Society, 49-49 (1970)
T.R. Kelly et al.
Tetrahedron Letters, 25, 39-39 (1984)
Catalytic asymmetric induction. Highly enantioselective addition of dialkylzincs to aldehydes.
M Kitamura et al.
Journal of the American Chemical Society, 108(19), 6071-6072 (1986-09-01)