Documentos Principais
273112
Sigma-Aldrich
(1R,E)-(+)-Camphorquinone 3-oxime
99%
Sinônimo(s):
(1R,E)-(+)-2,3-Bornanedione 3-oxime, anti-(1R)-(+)-Camphorquinone 3-oxime
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
181.23
Beilstein:
3200377
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +200°, c = 1 in ethanol
pf
153-156 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
oxime
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)\C1=N/O)C2(C)C
InChI
1S/C10H15NO2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11-13/h6,13H,4-5H2,1-3H3/b11-7-/t6-,10+/m1/s1
chave InChI
YRNPDSREMSMKIY-HAKKTOSXSA-N
Aplicação
(1R,E)-(+)-Camphorquinone 3-oxime can be used to prepare chiral camphor-oxazoline auxiliary, which is used to blend diastereoselectivity and isomer separability for the efficient synthesis of bicuculline, egenine, corlumine, and corytensine.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
1-Magnesiotetrahydroisoquinolyloxazolines as Chiral Nucleophiles in Stereoselective Additions to Aldehydes: Auxiliary Optimization, Asymmetric Synthesis of (+)-Corlumine,(+)-Bicuculline,(+)-Egenine, and (+)-Corytensine, and Preliminary 13C NMR Studies of 1-Lithio-and 1-Magnesiotetrahydroisoquinolyloxazolines
Gawley RE and Z Pingsheng
The Journal of Organic Chemistry, 61(23), 8103- 8112 (1996)