Documentos Principais
21326
Hamilton® needles for RN syringes, cone tip
volume 5-10 μL, ASRN, needle size 26s ga (cone tip), needle L × O.D. 43 mm × 0.47 mm, pkg of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
cone tip stainless steel (point style 1)
tamanho da agulha
26s ga (cone tip)
Características
cone tip
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 7786-02
agulha C × D.E.
43 mm × 0.47 mm
volume
5-10 μL
compatibilidade
for use with Hamilton 5μL-10μL syringe
for use with Hamilton Microliter SyringeModel 701ASRN
Descrição geral
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)