21069
Carbonato de cálcio
tested according to Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Calcii carbonas
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nível de qualidade
Ensaio
99.3%
Formulário
powder
solubilidade
1 M acetic acid: soluble
alcohol: insoluble
hydrochloric acid: soluble (3 N)
nitric acid: soluble (2 N)
densidade
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?