21052
Calcium acetate hydrate
purum p.a., ≥90% (KT), powder or chunks
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Ensaio
≥90% (KT)
forma
powder or chunks
perda
≤10% loss on drying, 200 °C
pH
7.0-8.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
chave InChI
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Outras notas
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?