Documentos Principais
20888
Hamilton® HPLC syringes
1710RNR, volume 100 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
tamanho da agulha
22s ga (blunt tip)
Características
blunt tip
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 81065
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
100 μL
compatibilidade
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Descrição geral
The 90° blunt tip of Hamilton® HPLC syringe [model: 1710RNR, volume 100 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)] has chamfered and polished edges that eliminate damage to the valve′s rotor seal and stator face. This style also can be used for pipetting of liquids.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)