Documentos
20803
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
Metal Hub (N), needle size 22 ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
tamanho da agulha
22 ga (cone tip, side-port)
Características
Metal Hub (N)
cone tip, side port
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 90222
agulha C
51 mm (2 in.)
compatibilidade
for use with Hamilton LT and TLL
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)