Documentos Principais
20693
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN (fixed needle)
1010LTN, volume 10 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
22 ga (bevel tip)
Características
needle type LTN (fixed)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 81617
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
10 mL
Categorias relacionadas
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)