19445
Triethyl phosphate
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Ethyl phosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
6.28 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 40 °C)
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
845 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
10 %
índice de refração
n20/D 1.402-1.408
n20/D 1.403 (lit.)
p.e.
215 °C (lit.)
densidade
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
240.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
116 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)