Documentos
19170
Sigma-Aldrich
3-Buten-1-ol
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Allylcarbinol
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
1633504
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.422
pb
112-114 °C (lit.)
densidade
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2,5H,1,3-4H2
chave InChI
ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Buten-1-ol was used as a starting reagent in asymmetric total synthesis of natural seimatopolide B. It was also used in the synthesis of catalytic bimetallic nanoparticles.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Alternating copolymers of functional alkenes with carbon monoxide.
Kacker S, et al.
Macromolecules, 29(18), 5852-5858 (1996)
Biologically programmed synthesis of bimetallic nanostructures.
Slocik JM and Naik RR.
Advanced Materials, 18(15), 1988-1992 (2006)
Chada Raji Reddy et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(20), 3355-3364 (2013-04-09)
The asymmetric total synthesis of natural seimatopolide B along with its enantiomer is described starting from readily available 5-hexen-1-ol and 3-buten-1-ol. The key steps involved are Jacobson hydrolytic kinetic resolution, proline-catalyzed α-hydroxylation, Yamaguchi esterification and ring-closing metathesis. This asymmetric total