Documentos
18960
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,4-Butylene glycol, Tetramethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2)4OH
Número CAS:
Peso molecular:
90.12
Beilstein:
1633445
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
densidade de vapor
3.1 (vs air)
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
698 °F
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.446
pb
230 °C (lit.)
pf
16 °C (lit.)
densidade
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
273.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
134 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)