18248
Protein Disulfide Isomerase from bovine liver
≥150 U/mg protein (protein ca. 40%)
Sinônimo(s):
PDI
About This Item
Formulário
powder
powder with small lumps
atividade específica
≥150 U/mg protein (protein ca. 40%)
peso molecular
107 kDa by gel filtration
57 kDa by SDS-PAGE
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C7H5Cl2NO5S/c8-4-2-5(9)6(16(13,14)15-10)1-3(4)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12)
chave InChI
DHUYKLYJBKXDBM-UHFFFAOYSA-N
propriedades físicas
Definição da unidade
Outras notas
substituído por
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)