18105
3-Bromo-1,2-propanediol
technical, ≥96% (GC)
Sinônimo(s):
α-Glycerol bromohydrin
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
≥96% (GC)
índice de refração
n20/D 1.518 (lit.)
n20/D 1.518
p.e.
72-75 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.771 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CBr
InChI
1S/C3H7BrO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
chave InChI
SIBFQOUHOCRXDL-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)