Documentos Principais
18038
Millipore
Fraser Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Listeria Selective Supplement acc. to Fraser
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
according to GB 4789.30-2016
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
adequação
Listeria spp.
Descrição geral
Recommended by ISO Committee for Listeria monocytogens from food, animal feed etc.
Aplicação
for Listeria monocytogens from food, animal feed etc.
Componentes
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Nalidixic acid 10.0 mg
Acriflavin Hydrochloride 12.5 mg
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)