Documentos Principais
17274
Millipore
Thermoacidurans Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Selecione um tamanho
500 G
R$ 2.157,00
R$ 2.157,00
Disponível para enviar em01 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 G
R$ 2.157,00
About This Item
Código UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.74
R$ 2.157,00
Disponível para enviar em01 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 20 g/L
dextrose, 5 g/L
dipotassium phosphate, 4 g/L
manganese sulfate, 0.2 g/L
proteose peptone, 5 g/L
yeast extract, 5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
5.0±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
adequação
nonselective for Bacillus spp.
Aplicação
For isolation and cultivation of Bacillus thermoacidurans from food products.
Nota de preparo
Suspend 39.2 g in 1 litre distilled water. Heat to boiling to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. Cool to 50°C and pour into sterile petri plates.
Nota de rodapé
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)