Documentos Principais
15343
Supelco
Lead ionophore IV
Selectophore
Sinônimo(s):
tert-Butylcalix[4]arene-tetrakis(N,N-dimethylthioacetamide)
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 2.295,00
R$ 2.295,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 2.295,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C60H84N4O4S4
Número CAS:
Peso molecular:
1053.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
R$ 2.295,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
Lead ionophore IV (tert-Butylcalix[4]arene-tetrakis(N,N-dimethylthioacetamide)), was used in the fabrication of robust potentiometric ion sensors.[1] It was also used as the base for the synthesis of lead-selective micro-electrode.[2]
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Ionophore giving highly Pb-selective polymer membrane electrodes[3][4]
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Calcium ionophore II Selectophore™, function tested
Supelco
21193
Calcium ionophore II
Evaluation of Liquid- and Solid-Contact, Pb2+-Selective Polymer-Membrane Electrodes for Soil Analysis
McGraw, C. M., et al.
Electroanalysis, 20 (3), 340-346 (2008)
E. Malinowska et al.
Analytica Chimica Acta, 298, 253-253 (1994)
Chantana Bualom et al.
Talanta, 82(2), 660-667 (2010-07-07)
A sensitive optode consisting of highly lead-selective ionophore (Lead IV), proton-selective chromoionophore (ETH 5294) and lipophilic anionic sites (KTpClPB) in plasticized polyvinyl chloride (PVC) membrane was fabricated. The optode membranes were used for determination of Pb(2+) by absorption spectrophotometry in
A solid-contact Pb 2+-selective electrode using poly (2-methoxy-5-(2'-ethylhexyloxy)-p-phenylene vinylene) as ion-to-electron transducer.
Shunyang Y
Analytica Chimica Acta, 702 (2), 195-198 (2011)
New Solid-State Organic Membrane Based Lead-Selective Micro-Electrode.
Arida H
International Journal of Electrochemical Science, 6 (9), 3858-3867 (2011)