Documentos Principais
15008
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(3-methacryloyloxypropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
technical, ≥80% (GC)
Sinônimo(s):
3,3′-(1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan-1,3-diyl)dipropyl dimethacrylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H34O5Si2
Número CAS:
Peso molecular:
386.63
Beilstein:
2149788
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
grau
technical
Ensaio
≥80% (GC)
índice de refração
n20/D 1.45
densidade
0.966 g/mL at 20 °C (lit.)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)