14765
Thallium(I) acetate
purum, ≥97.0%
Sinônimo(s):
TlOAc, Acetic acid thallium(I) salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0%
forma
solid
adequação da reação
core: thallium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Tl]
InChI
1S/C2H4O2.Tl/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
HQOJMTATBXYHNR-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Thallium Use: An Overview: Offers a comprehensive overview of Thallium(I) acetate′s use in organic synthesis in the oxidation of olefins and hydrocarbons, and in epoxidation and polymerization reactions (Genchi et al., 2021).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?